포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
L4071029
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
높이 × 너비 × 깊이
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
환경친화적 대안 카테고리
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터