주요 문서
Z261610
Luer-to-Tubing Connector
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/8 in. to 3/16 in. I.D. tubing, 316 stainless steel
동의어(들):
environmental, veterinary
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩147,074
₩147,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩147,074
About This Item
UNSPSC 코드:
40183110
NACRES:
NB.03
₩147,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
316 stainless steel
제조업체/상표
Popper 6460
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
법적 정보
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)