주요 문서
Z117978
Luer-to-Threaded UTS connector
male Luer lock to 10-32 standard thread, w/ wrench flats, nickel plated
동의어(들):
environmental, veterinary
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩89,117
₩89,117
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩89,117
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
₩89,117
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nickel plated
제조업체/상표
Popper 6211
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)