주요 문서
27516
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩193,053
₩193,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩193,053
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩193,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
특징
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hole cap is black phenolic.
Septa are blue PTFE on white silicone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)