주요 문서
27487-U
Supelco
ABC Vial, 2 mL, preassembled, 9 mm thread
clear glass vial, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩101,399
₩101,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩101,399
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩101,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone septum
clear glass vial
clear polypropylene hole cap
특징
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.8 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
기타 정보
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
법적 정보
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)