주요 문서
27296
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩90,538
₩90,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩90,538
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
₩90,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
beveled finish clear glass vial
round bottom
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)