주요 문서
27226
Supelco
Stoppers
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
red rubber
포장
pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
격막 직경
13 mm
호환성
for use with 7 mL screw top vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Red rubber stoppers are generally used to seal samples in vials.[1]
애플리케이션
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.[1]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Glatzel, Stephan; and Reinhard Well.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)