문서
SU860145
Supelco
Stoppers
diam. 20 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
gray butyl rubber
포장
pkg of 1000 ea
O.D.
20 mm
직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서