주요 문서
27193
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩137,228
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩137,228
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
burnt orange PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
260 °C temp. limit
O.D.
13 mm
직경 × 두께
13 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
법적 정보
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)