주요 문서
2637125
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 PKG
₩804,895
₩804,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 PKG
₩804,895
About This Item
UNSPSC 코드:
41115719
₩804,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Split (unpacked)
포장
pkg of 25 ea
길이 × O.D. × I.D.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)