설명
Splitless for AutoSystem
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
길이 × O.D. × I.D.
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터