주요 문서
26262
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 25UL RN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩108,402
₩108,402
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩108,402
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩108,402
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
25 ga
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 003250
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.50 mm
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)