주요 문서
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
동의어(들):
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩74,298
₩74,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩74,298
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩74,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
25 ga
설명
N25/500-5
replacement needles
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 038110
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.50 mm
용적
25-500 μL
호환성
for use with SGE 25R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)