주요 문서
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩103,936
₩103,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩103,936
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩103,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26 ga
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001050
니들 길이
50 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)