주요 문서
24436
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26 ga
설명
N5-5
replacement needles
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 036110
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.47 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)