주요 문서
25770-U
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.32 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩570,126
₩570,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩570,126
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.54
₩570,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fused silica tubing
구성
methyl (deactivated)
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)