material
fused silica tubing
설명
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
구성
phenyl/methyl (deactivated)
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.