주요 문서
21066-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
동의어(들):
Vocarb® 3000 Purge Trap K, TEK MAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩136,619
₩136,619
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩136,619
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
NACRES:
NB.21
₩136,619
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Agency
suitable for EPA 601
Quality Level
응용 분야
environmental
호환성
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Purge/Traps K Vocarb® 3000 [configured for Tekmar Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3] are employed to trap the analytes effieciently in US EPA Methods 502.2 and 524.
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.