주요 문서
24701
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩55,521
₩55,521
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩55,521
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
₩55,521
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
material
clear glass (shell style)
포장
pkg of 200 ea
O.D. × H
5 mm × 31 mm
용적
0.25 mL
호환성
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)