주요 문서
24340
Supelco
Supelco DEX GC Column Screening Kit
kit I
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩3,350,211
₩3,350,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩3,350,211
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
₩3,350,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fused silica column
기술
gas chromatography (GC): suitable
컬럼 유형
capillary chiral
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kit I: One 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm film column of each type: α-DEX 120, β-DEX 120 and γ-DEX 120
These kits provide the tools you need to perform most chiral separations. Confirm identities of enantiomers by monitoring elution order changes (enantioreversal) from one column to another. In combination, the columns in the two kits span the full range of Supelco DEX column enantioselectivity. Compare the savings to the columns purchased separately.
Kit I: One 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm column of each type: α-DEX 120, β-DEX 120 and γ-DEX 120
Kit II: One 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm column of each type: β-DEX 120, β-DEX 225, γ-DEX 225 and β-DEX 325
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
법적 정보
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 24310α-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24304β-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24307γ-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)