₩1,071,434
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추천 제품
material
fused silica
Quality Level
Agency
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
파라미터
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
250
df
0.25 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.25 mm
응용 분야
agriculture
environmental
food and beverages
컬럼 유형
capillary intermediate polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)