기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
응용 분야
environmental
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가아드 컬럼
부속물
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
추천
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.