주요 문서
23896
Diaphragm Shutoff Valve
1/4 in. male NPT, 1/4 in. female NPT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32060101
피팅
1/4 in. female NPT
1/4 in. male NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This grease-free, high integrity valve uses multiple metal diaphragms to provide a permanent seal. It will prevent diffusion of air and water vapor into the gas flow.
Specifications:
  • Body: brass
  • Seat: KEL-F
  • Max. Pressure: 2000 psig (350 kg/cm2)
  • Leak tested to 10-10 cc/sec (helium)
  • Min. Temp.: -40 °C
  • Max. Temp.: 93 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)