주요 문서
23884
In-Line Pressure Regulator
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩635,999
₩635,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩635,999
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
₩635,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
호환성
Air, H2, N2, Ar, He
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. Swagelok nuts and ferrules included.
애플리케이션
Air, H2, N2, Ar, He
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)