주요 문서
23234
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
동의어(들):
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 120ML PK12
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩38,266
₩38,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩38,266
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩38,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
amber glass bottle
특징
closure type screw top bottle
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
49 mm × 114 mm
용적
120 mL
피팅
thread for 22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)