주요 문서
22087-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
동의어(들):
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩479,080
₩479,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩479,080
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
₩479,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 100 ea
I.D.
1/4 in.
호환성
1/4 in. O.D. Column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)