주요 문서
Z231029
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line
tube L 30 in.
동의어(들):
Flexible transfer line
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩167,374
₩167,374
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩167,374
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩167,374
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
튜브 길이
30 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two 12 gauge SS needles (6 and 18 in.) are connected to the CHEM-FLEX 106 tubing with nylon clamps. Liquids contact only PTFE and SS during transfers. For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie.
The nylon clamps are replaceable, see Z224170.
Please note: To see all 58 stainless steel 304 syringe needles with non-coring points click here
법적 정보
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
질문
  1. What material is the Chem Flex tubing made out of?
    1 답변
    1. This tubing is comprised of PTFE - Poly(tetrafluoroethylene).