주요 문서
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩101,094
₩101,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩101,094
About This Item
UNSPSC 코드:
27121703
NACRES:
NB.35
₩101,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
제조업체/상표
Ace Glass 1171011
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use in place of O-rings on threaded glassware.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)