This product is a mixture of analytical standards; listing does not reveal what is in the standard mix, nor the concentrations. Therefore--unusable.
CRM47651
CARB Method 1004 DNPH Mix 2
certified reference material, 30 μg/mL in acetonitrile (as the aldehydes & ketones)), ampule of 1 × 1 mL
동의어(들):
CARB Method 1004 Aldehyde-DNPH Solution Mix 2
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
CARB 1004
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 × 1 mL
농도
30 μg/mL in acetonitrile (as the aldehydes & ketones))
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
분석물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.