제품 라인
Carboxen®
Quality Level
양식
powder
포장
bottle of 10 g
기술
LPLC: suitable
표면적
~1000 m2/g
Matrix
Carboxen® 1003
기질 활성군
carbon
입자 크기
40-60 mesh
공극 크기
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.28 cm3/g macroporosity
~0.38 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
density
~0.49 g/mL (free fall density)
분리 기술
reversed phase
일반 설명
특징 및 장점
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.