주요 문서
07356
Supelco
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
reference material
동의어(들):
Articaine impurity F (PhEur), Articaine acid propionamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H25N3O2S · HCl
Molecular Weight:
347.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
API family
articaine
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)