04277
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
≥98%
동의어(들):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
크기 선택
About This Item
water: soluble 3.5 parts
alcohol: insoluble
추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
≥98%
양식
crystalline
불순물
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤2.5% free alkali (as NaOH)
solubility
boiling water: soluble 1 part
water: soluble 3.5 parts
alcohol: insoluble
density
1.62 g/mL at 25 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
생산 규모에 적합한 고순도 생물학적 버퍼에 대해 살펴보세요. 당사의 전문적인 제조 솔루션을 통해 안정성, pH 제어 및 일관된 공급을 유지할 수 있습니다.