주요 문서
C61607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitropyridine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩54,404
25 G
₩116,218
₩54,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩54,404
25 G
₩116,218
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.54
Beilstein:
124482
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩54,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
365.0 °F
Flash Point (°C)
185 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)