주요 문서
Z743673
Laser Tough-Tags microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
white, pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2520 EA
₩116,218
₩116,218
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2520 EA
₩116,218
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩116,218
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels
제조업체/상표
Diversified Biotech TTLW-KK-20
길이 × 너비
1.28 in. × 0.50 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Laboratory labels formatted for laser printers. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)