주요 문서
Z743672
Laser Tough-Tags microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
white, pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3200 EA
₩116,218
₩116,218
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
3200 EA
₩116,218
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩116,218
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
포장
pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels
제조업체/상표
Diversified Biotech TTSW-KK-20
길이 × 너비
0.94 in. × 0.50 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Laboratory labels formatted for laser printers. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1