주요 문서
Z743667
Tough-Tags for PCR tubes, Teeny
white, L × W 0.94 in. × 0.5 in., roll of 1500
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1500 EA
₩57,957
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1500 EA
₩57,957
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
포장
roll of 1500
제조업체/상표
Diversified Biotech THER-1094
기술
PCR: suitable
길이 × 너비
0.94 in. × 0.5 in.
색상
white
일반 설명
Laboratory labels formatted for handwriting. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)