주요 문서
Z743489
Aluminum heating/cooling block
for 384-well plates, sbs footprint
동의어(들):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
특징
for 384-well plates, sbs footprint
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-A384
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2