The dimensions of this product are as follows:
Holes Count: 96 in an 8 x 12 array
Hole Depth: 16 mm
Hole Diam.: 6.4 mm
Block Dimensions: 127 mm x 85 mm x 25 mm
Ideal Use: 0.2 mL PCR plates or tubes
Z743474
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
동의어(들):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
크기 선택
₩375,347
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
About This Item
₩375,347
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
추천 제품
특징
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-A100
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
What are the dimensions of the aluminium heating/cooling block (Z743474)?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-