주요 문서
Z711004
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene screw cap for 45mm
동의어(들):
240726
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩69,832
₩69,832
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩69,832
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩69,832
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
material
polypropylene screw cap (for 45mm)
제조업체/상표
WHEATON®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
• For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours• Autoclavable
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)