₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polypropylene
제조업체/상표
Corning 1395-45LTMC
색상
gray
피팅
GL 45
특징 및 장점
- Vented cap made up of polypropylene
- Caps have a hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane that allows contamination-free sterile gas exchange
- To ensure efficient sealing, the cap has a GL45 thread and a linerless plug seal design
- Autoclavable
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객