주요 문서
Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
동의어(들):
Eco Pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,102,595
₩1,102,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,102,595
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩1,102,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
With glass tip
특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nichiryo 00-NPC-1000
부피 측정 범위
100-1000 μL
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)