주요 문서
S8064
Solvent Safe pipette tips
volume range 100-1000 μL, sterile
동의어(들):
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 EA
₩283,388
₩283,388
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
400 EA
₩283,388
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
₩283,388
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
material
carbon fiber
colorless
무균
sterile
특징
barrier
포장
pack of 400 ea (4 trays of 100 ea)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 5479E
길이
3.5 in. (88.3 mm)
최대 용적
1 mL
용적 범위
100-1000 μL
용적
100—1000 μL
호환성
for use with
  • Biohit Variable 200-1000 μl
  • Eppendorf Research Pro 50-1000 μl
  • Eppendorf Response 4850 50-1000 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 200-1000 μl
  • Nichiryo BenchMate 100-1000 μl
  • Pipetman P-1000 100-1000 μl
  • Rainin EDP-Series 1000 100-1000 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series 100-1000 μl
  • Transferpette 100-1000 μl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)