문서
Z652229
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 1.5 ml tubes 11x28 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
설명
for use with 1252-A, 1258-A, 2434, 2437, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1213-A, 2428
특징
Holds 1.5 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 2031
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG