주요 문서
Z376809
Sigma-Aldrich
CryoTube® work station, autoclavable
pkg of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩197,621
₩197,621
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩197,621
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩197,621
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Simport T315-3
크기
4 in. × 8 in. × 1 in.
일반 설명
An autoclavable rack that holds up to 50 microcentrifuge tubes. Each place is identified with an alpha-numeric index. Unique locking system allows for the tubes to be locked into place while caps may be removed with one hand.
법적 정보
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)