주요 문서
Z358266
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 500 mL
동의어(들):
bottle top filter bottle, filter storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩186,354
₩186,354
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩186,354
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
₩186,354
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
material
polystyrene housing
무균
sterile; γ-irradiated
특징
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene® 455-0500
보틀(bottle) 용량
500 mL
필터 용량
500 mL
경부 크기
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Nalgene® filter unit receiver bottles are ideal for storing samples.
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic bottles are leakproof for sample protection.
  • Gamma-sterilization and low extractables minimizes contamination of the filtrate.
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)