주요 문서
CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
동의어(들):
storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩85,869
₩85,869
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩85,869
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
₩85,869
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
material
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
무균
sterile
sterile
특징
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 430282
보틀(bottle) 용량
500 mL
bottle neck diam.
~42 mm
경부 직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
애플리케이션
Corning®Easy-Grip round, plastic, storage bottles are ideal for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)