주요 문서
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 150 mL
동의어(들):
bottle top filter bottle, filter storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩269,889
₩269,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩269,889
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
₩269,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene housing
무균
sterile; γ-irradiated
특징
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Nalgene® 455-0150
보틀(bottle) 용량
150 mL
필터 용량
150 mL
경부 크기
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)