주요 문서
Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩150,322
₩150,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩150,322
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.35
₩150,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
red
특징
positions 6 × 14
제조업체/상표
BRAND 4341002
BRAND
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 38 mm
직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
기타 정보
BR4341002 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)