₩44,762
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
amber soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
조인트
joint ST/NS neck
특징
autoclavable: no
cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 124539
용량
100 mL
직경 × 높이
55 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Dropping Bottle is designed for precise liquid dispensing in laboratory settings. Made from soda-lime glass, this durable bottle features an interchangeable ground joint stopper that incorporates an integrated dropping pipette with a rubber cap. This design allows for accurate and controlled delivery of liquids, making it ideal for various applications in chemistry and biology.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.