주요 문서
Z323268
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩579,971
₩579,971
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩579,971
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩579,971
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
material
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 130554
용량
500 mL
직경 × 높이
80 mm × 150 mm
경부 I.D.
52 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
기타 정보
BR130554 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)